생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
anhydrous
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
분석
≥99.5% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
365 °F
품질
anhydrous
expl. lim.
60 %
불순물
≤0.5% free acid (as CH3COOH)
증발 잔류물
≤0.002%
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
n20/D 1.332
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
작용기
aldehyde
SMILES string
CC=O
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
주의사항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-38.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-38.89 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
이미 열람한 고객
프로토콜
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate