분석
99% (dNTP)
양식
solution
사용
sufficient for 125,000 standard reactions (03732711001)
sufficient for 31,250 standard reactions (11969048001)
sufficient for 6,250 standard reactions (11934546001)
포장
pkg of 1,250 μL (11969048001 [100 mM])
pkg of 4 × 1,250 μL (03732711001 [4x100 mM])
pkg of 250 μL (11934546001 [100 mM])
제조업체/상표
Roche
농도
<0.9% (dNDP)
100 mM
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].CC1=CN(C2CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H17N2O14P3.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(24-8)4-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
KAELIXTVSANDSE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
품질
물리적 형태
제조 메모
기타 정보
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash