material
polypropylene
silica resin
Quality Level
무균
non-sterile
제조업체/상표
ZipTip®
파라미터
4-70 °C temperature
기술
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
베드 용적
0.6 μL
두께
15 μm
팁 내경
3.375 mm
팁 길이
31 mm
팁 O.D.
5.8 mm
팁 용적
10 μL
용적
10 μL
공극 크기
300 Å pore size
pH
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
용량
3.3 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
배송 상태
ambient
관련 카테고리
기타 정보
Automation Compatible: No
법적 정보
ZIPTIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany