주요 문서
PLTK02510
Millipore
Regenerated Cellulose Membrane Filter, 30 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 25 mm
동의어(들):
Ultrafiltration Discs, 30 kDa NMW, Ultrafiltration membrane discs
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
regenerated cellulose membrane
Quality Level
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Ultracel®
기술
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
직경
25 mm
필터 직경
25 mm
여과 면적
4.1 cm2
Matrix
Ultracel®
공극 크기
30 kDa NMWCO
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable