주요 문서
PLGCD08205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
for separation
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
material
composite regenerated cellulose (CRC)
Quality Level
Grade
for separation
설명
Filter code PLGCD
기술
ultrafiltration: suitable
여과 면적
20 cm2
멤브레인 크기
20 cm × 20 cm
Matrix
Ultracel®
공극 크기
8 kDa filter
법적 정보
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3