주요 문서
PBHK15005
Millipore
Biomax® UF Membrane
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
polyethersulfone membrane
Quality Level
기술
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
필터 직경
150 mm
여과 면적
177 cm2
공극 크기
100 kDa NMWCO
배송 상태
ambient
일반 설명
Device Configuration: Ultrafiltration Discs
법적 정보
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1