제품명
Anti-SOX-2 Antibody, clone 6F1.2, Chemicon®, from mouse
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
6F1.2, monoclonal
종 반응성
mouse, human
포장
antibody small pack of 25 μg
제조업체/상표
Chemicon®
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
입력
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
동형
IgG2b
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
품질
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
법적 정보
면책조항
문서
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.