주요 문서
JMWP02500
Millipore
PTFE Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
Omnipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
동의어(들):
Omnipore Membrane Filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Millipore
Omnipore
파라미터
130 °C max. temp.
직경
25 mm
필터 직경
25 mm
두께
85 μm
공극 크기
5.0 μm pore size
80 % porosity
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Filtration of aqueous solutions
  • Clarifying acidic and alkaline solutions
  • HPLC, UPLC, LC-MS/MS mobile phase filtration
  • Microplastics analysis
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13