material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
설명
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane w/ 3 mm hydrophobic edge, white, 100 discs
특징
hydrophobic
제조업체/상표
MF-Millipore™
Millipore
파라미터
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
직경
47 mm
필터 직경
47 mm
두께
150 μm
색상
white
refractive index
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore™
공극 크기
0.45 μm pore size
79 % porosity
버블 포인트(bubble point)
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane w/ 3 mm hydrophobic edge, white, 100 discs
법적 정보
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3