제품명
Human Leptin "Dual Range" ELISA, This Human Leptin "Dual Range" ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Quality Level
종 반응성
human
포장
kit of 1 × 96 wells
파라미터
25 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 94-114%
intra-assay cv: 1.4-4.9
(Sensitive Assay)
intra-assay cv: 2.6-4.6
linearity: 80-105%
linearity: 96-125%
(sensitive assay)
sensitivity: 0.125 ng/mL
(sensitive assay)
sensitivity: 0.125-20 ng/mL
sensitivity: 0.5 ng/mL
standard curve range: 0.5-100 ng/mL
기술
ELISA: suitable
입력
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
응용 분야
research use
검출 방법
colorimetric (450nm/590nm)
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
human ... LEP(3952)
일반 설명
애플리케이션
- blood samples
- serum samples
- plasma samples
추천
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials