제품명
Glucagon ELISA Kit, Chemiluminescent,
종 반응성
porcine, human, mouse, rat
Quality Level
포장
kit of 1 × 96 wells
파라미터
20 μL sample volume (4hr assay)
기술
ELISA: suitable
입력
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
응용 분야
research use
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <5%
sensitivity: .003 ng/mL
standard curve range: 0.02 -2 ng/mL
accuracy: 101%
검출 방법
chemiluminescent (425nm)
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
특이성
Oxyntomodulin (Human, Mouse and Rat) <5%
Glucagon (1-18) 0%
Glucagon 19-29 (mini Glucagon) 0%
Used to detect/quantify: Glucagon
애플리케이션
Research Category: Metabolism
Research Sub-Category: Obesity, Metabolic Disorders
포장
기타 정보
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code