liquid
미포함
preservative
종 반응성
human, mouse, rat
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TWIST1(7291)
mouse ... Twist1(22160)
일반 설명
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~25 kDa TWIST1 protein.
Recognizes the ~25 kDa TWIST1 protein in HeLa cells.
This Anti-TWIST1 Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of TWIST1.
면역원
Full-length, human TWIST1 (aa 1-202)
Human
애플리케이션
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
경고
Toxicity: Regulatory Review (Z)
물리적 형태
In PBS, pH 7.2.
재구성
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
분석 메모
Negative Control
293T cells
293T cells
Positive Control
HeLa cells
HeLa cells
기타 정보
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable