ABS54
Anti-AS160 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Acrg embryonic lethality minimal region ortholog, Akt substrate of 160 kDa, TBC (Tre-2, BUB2, CDC16) domain-containing protein, TBC1 domain family, member
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
mouse, human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rat (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TBC1D4(9882)
mouse ... Tbc1D4(210789)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a previous lot immunoprecipitated AS160 from HEPG2 lysate.
품질
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected AS160 on 10 µg of HEPG2 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HEPG2 cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable