AB5320A4
Anti-NG2, Alexa Fluor™488 Conjugate Antibody
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
동의어(들):
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
ALEXA FLUOR™ 488
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
rat
종 반응성(상동성에 의해 예측)
monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
품질
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected NG2 in rat oligodendrocyte precursor cells. Performed without Triton.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Rat or Human oligodendrocyte precursor cells
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable