주요 문서
AB5306
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
제품명
Anti-Amyloid Antibody, β 37-42, aβ, serum, Chemicon®
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
serum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
human
제조업체/상표
Chemicon®
기술
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... APP(351)
특이성
Amyloid-beta, 37-42.
면역원
Amyloid-beta 37-42 conjugated to KLH.
애플리케이션
Detect Amyloid using this Anti-Amyloid Antibody, β 37-42, aβ validated for use in ELISA, IH(P).
Immunohistochemistry: 1:100-1:400. Works on formaldehyde fixed, paraffin embedded tissue.
ELISA: 1:500-1:2000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
물리적 형태
Serum. Liquid with 0.02% azide.
법적 정보
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
Tau accumulation in astrocytes in progressive supranuclear palsy is a degenerative rather than a reactive process.
Takashi Togo, Dennis W Dickson, Takashi Togo, Dennis W Dickson
Acta neuropathologica null
Beta-amyloid expression, release and extracellular deposition in aged rat brain slices.
Marksteiner, J; Humpel, C
Molecular Psychiatry null