AABG02500
MCE Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black, gridded
동의어(들):
Gridded mixed cellulose esters (MCE) membrane filter discs, MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 µm pore size, gridded
About This Item
추천 제품
material
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Quality Level
설명
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
제조업체/상표
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
파라미터
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
직경
25 mm
필터 직경
25 mm
두께
150 μm
중량 추출물
4%
색상
black
Matrix
MF-Millipore™
공극 크기
0.8 μm pore size
82 % porosity
버블 포인트(bubble point)
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
환경친화적 대안 카테고리
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Fluorescent assays
- Particle monitoring
- Air monitoring
- Microplastics
특징 및 장점
- Applicable for biological and environmental samples.
- Available in variable pore sizes, black or white color.
- Autoclavable and compatible with ethylene oxide and gamma irradiation
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3