주요 문서
8.55092
Sigma-Aldrich
Piperazinomethyl polystyrene Novabiochem®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352401
NACRES:
NA.22
Quality Level
저장 온도
room temp
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable