주요 문서
8.51057
Sigma-Aldrich
Z(2-Cl)-OSu
Novabiochem®
동의어(들):
Z(2-Cl)-OSu, N-(2-Chlorobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10ClNO5
CAS Number:
Molecular Weight:
283.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
NACRES:
NA.22
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
양식
powder
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
제조업체/상표
Novabiochem®
mp
101-105 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H10ClNO5/c13-9-4-2-1-3-8(9)7-18-12(17)19-14-10(15)5-6-11(14)16/h1-4H,5-7H2
InChI key
LVZHXYXNMHCBKC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
A reagent for the mild introduction of the Z(2-Cl)-amino protecting group.
결합
Replaces: 01-63-0003
분석 메모
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3