주요 문서
8.43949
Sigma-Aldrich
Cyclopentyl methyl ether
(stabilised) for synthesis
동의어(들):
CPME
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
100.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
NACRES:
NA.22
bp:
106 °C/760 mmHg
vapor pressure:
59.9 hPa ( 25 °C)
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
59.9 hPa ( 25 °C)
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
효능
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
106 °C/760 mmHg
mp
-140 °C
전이 온도
flash point -1 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.864
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
37.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
< 3 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1