주요 문서
8.43866
Sigma-Aldrich
Polyvinyl alcohol, fully hydrolized
(Mw approx. 60000) for synthesis
동의어(들):
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[-CH2CHOH-]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
13111042
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
160-240 °C
벌크 밀도
400‑670 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Degree of hydrolysis: ≥ 98.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 9.0 - 11.0 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 15 - 25
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1