주요 문서
8.41870
Sigma-Aldrich
Acetylcholine iodide
for synthesis
동의어(들):
Acetylcholine iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H16INO2
CAS Number:
Molecular Weight:
273.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
218-862-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
mp
162-165 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[I-].[N+](CCOC(=O)C)(C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 159 °C
Melting range (upper value): ≤ 163 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable