주요 문서
8.41859
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
for synthesis
동의어(들):
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
138.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
207-930-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
solid
mp
91-94 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCCc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI key
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable