주요 문서
8.41745
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydroxybenzoic acid
for synthesis
동의어(들):
2,5-Dihydroxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6O4
CAS Number:
Molecular Weight:
154.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
207-718-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (HPLC)
양식
powder
mp
202-206 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,5-Dihydroxybenzoic acid for synthesis. CAS 490-79-9, molar mass 154.12 g/mol.
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 200 °C
Melting range (upper value): ≤ 206 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3