주요 문서
8.41535
Sigma-Aldrich
4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
for synthesis
동의어(들):
4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid, 1-Naphthylamine-4-sulfonic acid, Naphthionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9NO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
223.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
201-567-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (acidimetric)
양식
powder
mp
240-241 °C
density
1.67 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(c(cc1)N)cccc2
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
InChI key
NRZRRZAVMCAKEP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable