주요 문서
8.41435
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
for synthesis
동의어(들):
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol, Magneson II
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H11N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
293.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
226-129-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
mp
277-280 °C (decomposition)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N\N=C2\c3c(cccc3)C(=O)C=C\2
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-16-10-9-15(13-3-1-2-4-14(13)16)18-17-11-5-7-12(8-6-11)19(21)22/h1-10,17H/b18-15+
InChI key
UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N
분석 메모
Assay (TLC): ≥ 90.0 %
Melting range (lower value): ≥ 278 °C
Melting range (upper value): ≤ 284 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable