주요 문서
8.41235
Sigma-Aldrich
DL-Serine
for synthesis
동의어(들):
DL-Serine, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid, Ser
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H7NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
105.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
EC 인덱스 번호:
206-130-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
mp
239 °C (decomposition)
density
1.537 g/cm3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable