주요 문서
8.41036
Sigma-Aldrich
Decane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
동의어(들):
Decane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium 1-decanesulphonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H21NaO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
244.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
236-525-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
mp
>300 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable