주요 문서
8.41016
Sigma-Aldrich
4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol
≥98%
동의어(들):
4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol, 4-(2-Pyridinylazo)-1,3-dihydroxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H9N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
215.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
214-528-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98%
양식
powder
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,16H,(H,12,14)/b13-9-
InChI key
VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
일반 설명
for synthesis
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable