주요 문서
8.40006
Sigma-Aldrich
Tetradecyltrimethylammonium bromide
for synthesis
동의어(들):
Tetradecyltrimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanammonium bromide, Myristyltrimethylammonium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H38BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
336.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
214-291-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
효능
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
245-250 °C
solubility
100 g/L
벌크 밀도
600 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (336,4 g/mole): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable