8.22251
Acetone
EMPLURA®, for preparative purposes, for extraction
동의어(들):
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
추천 제품
Grade
for extraction
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
설명
for analytical purposes
제품 라인
EMPLURA®
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
효능
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
불순물
≤0.3% Water
증발 잔류물
≤0.0040%
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
용량
1000 g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
전이 온도
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.789 - 0.791
Evaporation residue: ≤ 0.0040 %
Water: ≤ 0.30 %
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.0 °C - closed cup