주요 문서
8.21989
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzoyl chloride
for synthesis
동의어(들):
2-Chlorobenzoyl chloride, 2-Chlorobenzoic acid chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-(Cl)C6H4COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
175.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
210-194-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
600 °C
효능
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-9.4 % (v/v)
동점도
1.89 cSt(20 °C)
bp
225 °C/1013 hPa
mp
-4 °C
전이 온도
flash point 124 °C
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)C(=O)Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
InChI key
ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.375 - 1.378
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
255.2 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
124 °C - DIN 51758