주요 문서
8.21958
Sigma-Aldrich
Propyl benzoate
for synthesis
동의어(들):
Propyl benzoate, Benzoic acid propyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
219-020-8
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.181 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
bp
231 °C/1013 hPa
mp
-52 °C
전이 온도
flash point >100 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
UDEWPOVQBGFNGE-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.023 - 1.025
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F
Flash Point (°C)
> 100 °C