주요 문서
8.21710
Sigma-Aldrich
1-Bromononane
for synthesis
동의어(들):
1-Bromononane, Nonyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)8Br
CAS Number:
Molecular Weight:
207.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
211-755-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
bp
201 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 90 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
BrCCCCCCCCC
InChI
1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
InChI key
AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.087 - 1.091
Identity (IR): passes test
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90 °C - closed cup