주요 문서
8.21130
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophenol
for synthesis
동의어(들):
4-Methylthiophenol, p-Tolyl mercaptan, p-Thiocresol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(CH3)C6H4SH
CAS Number:
Molecular Weight:
124.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352105
EC 인덱스 번호:
203-399-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
powder
bp
195 °C/1013 hPa
mp
39-42 °C
전이 온도
flash point 70 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Sc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
InChI key
WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup