주요 문서
8.20940
Sigma-Aldrich
3-Oxoglutaric acid
for synthesis
동의어(들):
3-Oxoglutaric acid, ß-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6O5
CAS Number:
Molecular Weight:
146.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
208-797-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.0% (acidimetric)
양식
powder
벌크 밀도
400 kg/m3
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-]C(=O)CC(=O)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/p-2
InChI key
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-L
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR):
passes test
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR):
passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
392.0 °F - open cup
Flash Point (°C)
200 °C - open cup