주요 문서
8.20880
Sigma-Aldrich
4′-Nitroacetanilide
for synthesis
동의어(들):
4′-Nitroacetanilide, N-Acetyl-4-nitroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CONHC6H4-4-(NO2)
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
203-169-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
mp
212-215 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
InChI key
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 212 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable