분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
효능
680 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
272-275 °C
solubility
37.7 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]c1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H9N.ClH/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,11H2;1H
InChI key
FOKKJVHTXPJHEN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2