주요 문서
8.20565
Sigma-Aldrich
2-Fluoroaniline
for synthesis
동의어(들):
2-Fluoroaniline, 1-Amino-2-fluorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-(F)C6H4NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
111.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
206-478-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
bp
171-173 °C/1013 hPa
mp
-29 °C
전이 온도
flash point 60 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
InChI key
FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.153
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
140.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
60 °C - closed cup