주요 문서
8.20515
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
for synthesis
동의어(들):
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline, 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(NO)C6H4N(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
150.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
205-343-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
효능
65 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
84-87 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)N=O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-10(2)8-5-3-7(9-11)4-6-8/h3-6H,1-2H3
InChI key
CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 82 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable