주요 문서
8.20409
Sigma-Aldrich
Dibenzothiophene
for synthesis
동의어(들):
Dibenzothiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H8S
CAS Number:
Molecular Weight:
184.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
205-072-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
>450 °C
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
331-333 °C/1013 hPa
mp
95-98 °C
전이 온도
flash point 170 °C
solubility
0.0015 g/L (Lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[s]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
InChI key
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
338.0 °F
Flash Point (°C)
170 °C