분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
전이 온도
flash point 40.5 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
InChI key
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.090
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.090
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
104.9 °F
Flash Point (°C)
40.5 °C