주요 문서
8.20255
Sigma-Aldrich
Carbazole
for synthesis
동의어(들):
Carbazole, Diphenylenimine, 9-Azafluorene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H9N
CAS Number:
Molecular Weight:
167.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
201-696-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
양식
powder
효능
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
355 °C/1013 hPa
mp
244-246 °C
전이 온도
flash point 220 °C
벌크 밀도
620 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
InChI key
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 243 °C
Melting range (upper value): ≤ 246 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
428.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
220.0 °C - closed cup