주요 문서
8.20239
Sigma-Aldrich
Butylbenzene
for synthesis
동의어(들):
Butylbenzene, 1-Phenylbutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14
CAS Number:
Molecular Weight:
134.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
203-209-7
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1.33 hPa ( 23 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
410 °C
expl. lim.
0.8-5.8 % (v/v)
bp
183 °C/1013 hPa
mp
-88 °C
전이 온도
flash point 58 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
InChI key
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
138.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
59.0 °C - closed cup