8.20161
4,4′-Bis(diethylamino)-benzophenone
for synthesis
동의어(들):
4,4′-Bis(diethylamino)-benzophenone, N,N,N′,N′-Tetraethyl-4,4′-diaminobenzophenone, Michler ethylketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
4-[C2H5)2N]C6H4COC6H4-4-[N(C2H5)2]
CAS Number:
Molecular Weight:
324.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
202-025-4
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
효능
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
90-95 °C
전이 온도
flash point 151 °C
벌크 밀도
400 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(CC)(CC)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(CC)CC
InChI
1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
InChI key
VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 96 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 96 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable