8.20015
1-Adamantaneammonium chloride
for synthesis
동의어(들):
1-Adamantaneammonium chloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18ClN
CAS Number:
Molecular Weight:
187.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
211-560-2
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
양식
powder
효능
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
360 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3][C@]21C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H](C1)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
InChI key
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable