주요 문서
8.18889
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisilane
for synthesis
동의어(들):
Hexamethyldisilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiSi(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
146.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
215-911-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
2160 mg/kg LD50, oral (Rat)
2160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
13-15 °C
전이 온도
flash point -6 °C
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[Si]([Si](C)(C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C6H18Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
InChI key
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.726 - 0.728
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
21.2 °F
Flash Point (°C)
-6 °C