8.18705
Chloramine T trihydrate
for synthesis
동의어(들):
Chloramine T trihydrate, Tosylchloramide sodium, N-Chloro-4-toluenesulfonamide sodium salt, Chlorine bleaching solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7ClNNaO2S · 3H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
281.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
204-854-7
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
양식
solid
효능
935 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
150 g/L
벌크 밀도
540‑680 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=NCl)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8ClNO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5H,1H3,(H,9,10,11)/p-1
InChI key
VQWVWLDBJISZHX-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
377.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
192 °C - closed cup