주요 문서
8.18490
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylbenzoate
for synthesis
동의어(들):
Methyl 4-formylbenzoate, 4-Formylbenzoic acid methyl ester, Terephthalaldehydic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(OHC)C6H4COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
164.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
216-385-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.0% (GC)
양식
powder
autoignition temp.
240 °C
bp
264-266 °C/1013 hPa
mp
56-59 °C
전이 온도
flash point 128 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
528 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI key
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
262.4 °F
Flash Point (°C)
128 °C