주요 문서
8.14917
Sigma-Aldrich
Aluminium
grit
동의어(들):
Aluminium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Al
CAS Number:
Molecular Weight:
26.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141702
EC 인덱스 번호:
231-072-3
NACRES:
NA.22
양식
grit
Quality Level
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
(grit) for synthesis
분석 메모
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable