주요 문서
8.14845
Sigma-Aldrich
Isoamyl propionate
for synthesis
동의어(들):
Isoamyl propionate, Propionic acid isoamyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2CH2OCOCH2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-322-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
370 °C
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1 % (v/v)
mp
-73 °C
전이 온도
flash point 46 °C
density
0.869 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CCC(C)C)C(=O)CC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(9)10-6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.868 - 0.871
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
118.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
48 °C - closed cup